Läs mer
Tris(2-aminoethyl)amine, 97%
Produktkod. 11470437
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470437 25 g 25g
11403900 5 g 5g
11480437 100 g 100g
11490437 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11470437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21789.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4097-89-6 | C6H18N4 | 146.238 g/mol
Tris(2-aminoetyl)amin är en tetradentat-kelatbildande ligand och bildar stabila komplex med övergångsmetaller. Det används också som en koldioxidabsorbent. Vidare fungerar det som ett reagens för klyvning av fluorenylmetyloxikarbonylgruppen (Fmoc) vid peptidsyntes. Det reagerar med arylisocyanater och isotiocyanater för att ge tris-urea- och -tioureaderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tris(2-aminoetyl)amin är en tetradentat-kelatbildande ligand och bildar stabila komplex med övergångsmetaller. Det används också som en koldioxidabsorbent. Vidare fungerar det som ett reagens för klyvning av fluorenylmetyloxikarbonylgruppen (Fmoc) vid peptidsyntes. Det reagerar med arylisocyanater och isotiocyanater för att ge tris-urea- och -tioureaderivat.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4097-89-6
Molekylformel C6H18N4
MDL-nummer MFCD00008177
InChI-nyckel MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77731
ChEBI CHEBI:30631
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2-aminoethyl)amine
Densitet 0.978
pH 11.9
Kokpunkt 102°C (0.05 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Amine-like
Linjär formel N(CH2CH2NH2)3
Brytningsindex 1.4969
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1739626
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Synonym tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine
Löslighetsinformation Miscible with water.
LEDER C(CN(CCN)CCN)N
IUPAC-namn N',N'-bis(2-aminoetyl)etan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 146.238
Formel vikt 146.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris(2-aminoethyl)amine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-aminoethyl)amine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.