Läs mer
Tris(2-aminoetyl)amin, 97 %
Beskrivning
Tris(2-aminoetyl)amin är en tetradentat-kelatbildande ligand och bildar stabila komplex med övergångsmetaller. Det används också som en koldioxidabsorbent. Vidare fungerar det som ett reagens för klyvning av fluorenylmetyloxikarbonylgruppen (Fmoc) vid peptidsyntes. Det reagerar med arylisocyanater och isotiocyanater för att ge tris-urea- och -tioureaderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tris(2-aminoetyl)amin är en tetradentat-kelatbildande ligand och bildar stabila komplex med övergångsmetaller. Det används också som en koldioxidabsorbent. Vidare fungerar det som ett reagens för klyvning av fluorenylmetyloxikarbonylgruppen (Fmoc) vid peptidsyntes. Det reagerar med arylisocyanater och isotiocyanater för att ge tris-urea- och -tioureaderivat.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(2-aminoethyl)amine |
| Densitet | 0.978 |
| pH | 11.9 |
| Kokpunkt | 102 °C (0,05 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Odör | Aminliknande |
| Linjär formel | N(CH2CH2NH2)3 |
| Brytningsindex | 1.4969 |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN2922 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Tris(2-aminoethyl)amine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H370-Orsakar organskador.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-aminoethyl)amine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.