Läs mer
Tris(2-butoxyethyl) phosphate, 95%
Produktkod. 10066283 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10066283 500 g Glasflaska 500g
10337380 5 g Glasflaska 5g
10503711 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10066283 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 157245000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 78-51-3 | C18H39O7P | 398.48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-51-3
Molekylformel C18H39O7P
Molekylvikt (g/mol) 398.48
MDL-nummer MFCD00009456
InChI-nyckel WTLBZVNBAKMVDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-butoxyethyl phosphate, tbep, phosflex t-bep, tris butoxyethyl phosphate, tributoxyethyl phosphate, tri butoxyethyl phosphate, kronitex kp-140, tributyl cellosolve phosphate, ethanol, 2-butoxy-, phosphate 3:1, tri 2-butoxyethyl phosphate
PubChem CID 6540
ChEBI CHEBI:35038
IUPAC-namn tris(2-butoxietyl)fosfat
LEDER CCCCOCCOP(=O)(OCCOCCCC)OCCOCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2-butoxyethyl) phosphate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kokpunkt 215°C to 228°C (4.0 mmHg)
Flampunkt 132°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3(CH2)3OCH2CH2O]3P(O)
Brytningsindex 1.4370 to 1.439
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.3g/L (20°C)
Formel vikt 398.47
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.