Läs mer
Tris (2-karboxyetyl)fosfinhydroklorid, 95 %, 0,5 m soln i vatten
Produktkod. 15439365
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439365 25 mL 25ml
15429365 5 mL 5ml
15449365 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15439365 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51864.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3360.63 SEK
    3016.65 SEK / 25ml
    Save 343.98 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51805-45-9 | C9H12O6P | 247,16 g/mol
Tris(2-karboxietyl)fosfinhydroklorid används i stor utsträckning som ett reduktionsmedel för att reducera disulfidbindningar i proteiner och trans-4,5-dihydroxi-1,2-ditian. Det är involverat i reduktionen av sulfoxider, sulfonylklorider, N-oxider och azider. Det spelar en viktig roll i vävnadshomogeniseringsprocessen för RNA-isolering. Det fungerar som ett kelatbildande medel och bildar komplex med olika tungmetalljoner såsom Zn(II), Cd(II), Pb(II) och Ni(II). Vidare är det användbart vid märkning av cysteinrester med maleimider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tris(2-karboxietyl)fosfinhydroklorid används i stor utsträckning som reduktionsmedel för att reducera disulfidbindningar i proteiner och trans-4,5-dihydroxi-1,2-ditian. Det är involverat i reduktionen av sulfoxider, sulfonylklorider, N-oxider och azider. Det spelar en viktig roll i vävnadshomogeniseringsprocessen för RNA-isolering. Det fungerar som ett kelatbildande medel och bildar komplex med olika tungmetalljoner såsom Zn(II), Cd(II), Pb(II) och Ni(II). Vidare är det användbart vid märkning av cysteinrester med maleimider.
Löslighet Blandbar med
vatten och metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51805-45-9
Molekylformel C9H12O6P
Molekylvikt (g/mol) 247.16
MDL-nummer MFCD00145469
InChI-nyckel PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Synonym tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
PubChem CID 2734570
IUPAC-namn 3-[bis(2-karboxietyl)fosfanyl]propansyra;hydroklorid
LEDER [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Linjär formel (HO2CCH2CH2)3P·HCl
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN3265
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och metanol.
Formel vikt 286.65
Procent renhet 95%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M soln. in water
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride 0.5M aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.