Läs mer
Tris (2-karboxyetyl)fosfinhydroklorid, 95 %, 0,5 m soln i vatten
Beschreibung
Tris(2-karboxietyl)fosfinhydroklorid används i stor utsträckning som ett reduktionsmedel för att reducera disulfidbindningar i proteiner och trans-4,5-dihydroxi-1,2-ditian. Det är involverat i reduktionen av sulfoxider, sulfonylklorider, N-oxider och azider. Det spelar en viktig roll i vävnadshomogeniseringsprocessen för RNA-isolering. Det fungerar som ett kelatbildande medel och bildar komplex med olika tungmetalljoner såsom Zn(II), Cd(II), Pb(II) och Ni(II). Vidare är det användbart vid märkning av cysteinrester med maleimider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tris(2-karboxietyl)fosfinhydroklorid används i stor utsträckning som reduktionsmedel för att reducera disulfidbindningar i proteiner och trans-4,5-dihydroxi-1,2-ditian. Det är involverat i reduktionen av sulfoxider, sulfonylklorider, N-oxider och azider. Det spelar en viktig roll i vävnadshomogeniseringsprocessen för RNA-isolering. Det fungerar som ett kelatbildande medel och bildar komplex med olika tungmetalljoner såsom Zn(II), Cd(II), Pb(II) och Ni(II). Vidare är det användbart vid märkning av cysteinrester med maleimider.
Löslighet Blandbar med
vatten och metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride |
| Linjär formel | (HO2CCH2CH2)3P·HCl |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN3265 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten och metanol. |
| Formel vikt | 286.65 |
| Procent renhet | 95% |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.5M soln. in water |
Sicherheit und Handhabung
- Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride 0.5M aqueous solution
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.