Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tris(2-karboxietyl)fosfinhydroklorid, 98 %, molekylärbiologi
Produktkod. 15470127
Change view
Kvantitet:
2 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15470127 10 g 10g
15450127 2 g 2g
15460127 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470127 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60316.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4306.51 SEK
    3866.65 SEK / 10g
    Save 439.86 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51805-45-9 | C9H12O6P | 247,16 g/mol
För att reducera disulfidbindningar i peptider och proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51805-45-9
Molekylformel C9H12O6P
Molekylvikt (g/mol) 247.16
MDL-nummer MFCD00145469
InChI-nyckel PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Synonym tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
PubChem CID 2734570
IUPAC-namn 3-[bis(2-karboxietyl)fosfanyl]propansyra;hydroklorid
LEDER [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Smältpunkt 177 °C till 178 °C
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i DMSO eller vatten
Formel vikt 286.65
Procent renhet 98%
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, Molecular Biology Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.