Läs mer
Tris (2-karboxyetyl)fosfinhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11358558
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358558 0.5 g 0.5g
11378558 2 g 2g
11368558 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040587.02
Request Bulk or Custom Format
Reduktionsmedel, specifikt för disulfider | CAS: 51805-45-9 | C9H12O6P | 247,16 g/mol
Reduktionsmedel, specifikt för disulfider Tris(2-karboxietyl)fosfinhydroklorid används i stor utsträckning som ett reduktionsmedel för att reducera disulfidbindningar i proteiner och trans-4,5-dihydroxi-1,2-ditian. Det är involverat i reduktionen av sulfoxider, sulfonylklorider, N-oxider och azider. Det spelar en viktig roll i vävnadshomogeniseringsprocessen för RNA-isolering. Det fungerar som ett kelatbildande medel och bildar komplex med olika tungmetalljoner såsom Zn(II), Cd(II), Pb(II) och Ni(II). Vidare är det användbart vid märkning av cysteinrester med maleimider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51805-45-9
Molekylformel C9H12O6P
Molekylvikt (g/mol) 247.16
MDL-nummer MFCD00145469
InChI-nyckel PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Synonym tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
PubChem CID 2734570
LEDER [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Smältpunkt 177°C to 178°C
Färg Vitt
Linjär formel (HO2CCH2CH2)3P·HCl
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,9085
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
IUPAC-namn 3-[bis(2-karboxylatetyl)fosfanyl]propanoat
Formel vikt 286.65
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.