Läs mer
Invitrogen™ Tris-(2-karboxietyl)fosfin, hydroklorid (TCEP)
Kvantitet:
1 g
Beskrivning
Disufid-tvärbindningar av cystiner i proteiner kan reduceras till cysteinrester med TCEP (tris-(2-karboxietyl)fosfin) . Till skillnad från DTT (ditiotreitol) innehåller TCEP inga tioler och behöver därför vanligtvis inte tas bort innan tiolmodifiering.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Solid |
| Kvantitet | 1 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- tris-(2-carboxyethyl)phosphine, hydrochloride (TCEP)
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride