Läs mer
Tris(2-chloroethyl) phosphate 10 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315395
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30315395 10 ml 10ml
1 options
Produktkod. 30315395 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREL17894300CY
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 ml
Koncentration 10 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Lösningsmedel eller matris Cyclohexane