Läs mer
Tris(2-chloroethyl)phosphate-d12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(2-chloroethyl)phosphate-D12 |
| CAS | 1276500-47-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C6 2H12 Cl3 O4 P |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Tris(2-chloroethyl) phosphate D12, Ethan-1,1,2,2-d4-ol','2-chloro-','1,1',1''-phosphate (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl |
| IUPAC-namn | tris(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl) phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.56 |
| Visa mer |