missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tris-(2-chloroethyl)urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris-(2-chloroethyl)urea |
| CAS | 71162-64-6 |
| Molekylformel | C7 H13 Cl3 N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13Cl3N2O/c8-1-4-11-7(13)12(5-2-9)6-3-10/h1-6H2,(H,11,13) |
| LEDER | ClCCNC(=O)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC-namn | 1,1,3-tris(2-chloroethyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.55 |
| Formel vikt | 246.0093 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?