Läs mer
Tris(2-chloroisopropyl) phosphate, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327398
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30327398 100 mg
1 options
Produktkod. 30327398 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17894330100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris-(2-chloropropyl)phosphate
CAS 13674-84-5
Analyt- eller komponentnamn Tris-(2-chloropropyl)phosphate
Frakt skick +20°C
Molekylformel C9 H18 Cl3 O4 P
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tris(2-chloroisopropyl) phosphate
InChI formel InChI=1S/C9H18Cl3O4P/c1-7(4-10)14-17(13,15-8(2)5-11)16-9(3)6-12/h7-9H,4-6H2,1-3H3
LEDER CC(CCl)OP(=O)(OC(C)CCl)OC(C)CCl
IUPAC-namn tris(1-chloropropan-2-yl) phosphate
Molekylvikt (g/mol) 327.57
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 326.0008 g/mol