Läs mer
Tris(2-cyanoetyl)fosfin, 94 %
Produktkod. 11397228
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397228 50 g 50g
11387228 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030165.18
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 4023-53-4 | C9H12N3P | 193,19 g/mol
Tris(2-cyanoetyl)fosfin används för att framställa 3,3',3″ -fosfanetriyl-tri-propionsyra och hydroklorid genom upphettning. Det kommer att behöva reagenskonc. aq. HCl med reaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4023-53-4
Molekylformel C9H12N3P
Molekylvikt (g/mol) 193.19
MDL-nummer MFCD00013828
InChI-nyckel CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10g
PubChem CID 77639
IUPAC-namn 3-[bis(2-cyanoetyl)fosfanyl]propannitril
LEDER C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2-cyanoethyl)phosphine
Smältpunkt 97 °C till 98 °C
Kokpunkt 235 °C (0,9 mmHg)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3464
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i DMSO och DMF. Olöslig i vatten.
Formel vikt 193.19
Procent renhet 94%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.