Läs mer
Tris(2-dimethylaminoethyl)amine, 98+%
Produktkod. 15424507
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15424507 5 g 5g
15434507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31853.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 33527-91-2 | C12H30N4 | 230.40 g/mol
Tris(2-dimetylaminoetyl)amin används som en atomöverföringsradikalpolymerisationsligand (ATRP) för skapandet av telekeliska polymerer. Det är en tripodal polyaminligand och bildar komplex med grupp 1-metaller, som används i alkalimetallmedierade syntetiska tillämpningar. Vidare är det involverat i makrocykliseringsprocesserna genom att reagera med tripodala estrar i metanol för att ge tricykliska kryptander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tris(2-dimetylaminoetyl)amin används som en atomöverföringsradikalpolymerisationsligand (ATRP) för att skapa telekeliska polymerer. Det är en tripodal polyaminligand och bildar komplex med grupp 1-metaller, som används i alkalimetallmedierade syntetiska tillämpningar. Vidare är det involverat i makrocykliseringsprocesserna genom att reagera med tripodala estrar i metanol för att ge tricykliska kryptander.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33527-91-2
Molekylformel C12H30N4
Molekylvikt (g/mol) 230.40
MDL-nummer MFCD00015607
InChI-nyckel VMGSQCIDWAUGLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1,n1-bis 2-dimethylamino ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, tris 2-dimethylaminoethyl amine, tris 2-dimethylamino ethyl amine, me6tren, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethyl, 2-bis 2-dimethylamino ethyl amino ethyl dimethylamine, acmc-20ah4b, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 263094
IUPAC-namn N',N'-bis[2-(dimetylamino)etyl]-N,N-dimetyletan-1,2-diamin
LEDER CN(C)CCN(CCN(C)C)CCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Kokpunkt 70°C to 71°C (0.5 mmHg)
Linjär formel [(CH3)2NCH2CH2]3N
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 230.4
Procent renhet ≥99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.