Läs mer
Tris[2-(difenylfosfin)etyl]fosfin, 97 %
Produktkod. 11975841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11975841 25 g 25g
10139931 1 g 1g
10147463 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11975841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 316830250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 23582-03-8 | C42H42P4 | 670,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23582-03-8
Molekylformel C42H42P4
Molekylvikt (g/mol) 670.69
MDL-nummer MFCD00010009
InChI-nyckel TVLNGWSWPKIYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-diphenylphosphino ethyl phosphine, tris 2-diphenylphosphinoethyl phosphine, tetraphos-li, 2-bis 2-diphenylphosphanyl ethyl phosphanyl ethyl diphenylphosphane, acmc-20ajaw, pubchem6541, chembl65725, tris 2-diphenylphosphanylethyl phosphane
PubChem CID 98777
IUPAC-namn tris(2-difenylfosfanyletyl)fosfan
LEDER C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris[2-(diphenylphosphino)ethyl]phosphine
Smältpunkt 134,0 °C till 139,0 °C
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel [(C6H5)2PCH2CH2]3P
Kvantitet 25 g
Formel vikt 670.69
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.