Läs mer
Tris-(2-methanethiosulfonylethyl)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris-(2-methanethiosulfonylethyl)amine |
| CAS | 18365-77-0 |
| Molekylformel | C9 H21 N O6 S6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21NO6S6/c1-17-20(11,12)7-4-10(5-8-21(13,14)18-2)6-9-22(15,16)19-3/h4-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CSS(=O)(=O)CCN(CCS(=O)(=O)SC)CCS(=O)(=O)SC |
| IUPAC-namn | 2-methylsulfanylsulfonyl-N,N-bis(2-methylsulfanylsulfonylethyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.66 |
| Formel vikt | 430.9693 |