Läs mer
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine, 97+%
Produktkod. 10492883 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10492883 1 g Glasflaska 1g
10270463 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10492883 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378850010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4731-65-1 | C21H21O3P | 352.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4731-65-1
Molekylformel C21H21O3P
Molekylvikt (g/mol) 352.37
MDL-nummer MFCD00014892
InChI-nyckel IIOSDXGZLBPOHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-methoxyphenyl phosphine, tris o-methoxyphenyl phosphine, tris 2-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris methoxyphenyl, tris-2-methoxyphenyl-phosphine, tris o-anisyl phosphine, tri-2-methoxyphenyl phosphine, pubchem19707, tri 2-methoxyphenyl phosphine, ksc286k3b
PubChem CID 78464
IUPAC-namn tris(2-metoxifenyl)fosfan
LEDER COC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2OC)C3=CC=CC=C3OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Smältpunkt 204.0°C to 208.0°C
Färg Färglös till gul eller orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 352.37
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.