Läs mer
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine, 98%
Produktkod. 11498963
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498963 1 g 1g
11408973 5 g 5g
11418973 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498963 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11096.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4731-65-1 | C21H21O3P | 352.37 g/mol
Tris(2-metoxifenyl)fosfin är en fosfinligand som används för katalys. Det används som en katalysator för allylisk substitution av enkla alkener, suzuki-kopplingsreaktioner, hydrering av kinoliner och andra additionsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tris(2-metoxifenyl)fosfin är en fosfinligand som används för katalys. Det används som en katalysator för allylisk substitution av enkla alkener, suzuki-kopplingsreaktioner, hydrering av kinoliner och andra additionsreaktioner.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4731-65-1
Molekylformel C21H21O3P
Molekylvikt (g/mol) 352.37
MDL-nummer MFCD00014892
InChI-nyckel IIOSDXGZLBPOHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-methoxyphenyl phosphine, tris o-methoxyphenyl phosphine, tris 2-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris methoxyphenyl, tris-2-methoxyphenyl-phosphine, tris o-anisyl phosphine, tri-2-methoxyphenyl phosphine, pubchem19707, tri 2-methoxyphenyl phosphine, ksc286k3b
PubChem CID 78464
IUPAC-namn tris(2-metoxifenyl)fosfan
LEDER COC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2OC)C3=CC=CC=C3OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris (2-methoxyphenyl)phosphine
Smältpunkt 196°C to 204°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2776186
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 352.37
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.