Läs mer
Tris(2-methyl-4-diethylaminophenyl)methane, 93+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10661885 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10661885 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10661885 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 375020010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(2-methyl-4-diethylaminophenyl)methane
CAS 4482-70-6
Smältpunkt 163°C to 165°C
Analysprocentintervall 93% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C34H49N3
Linjär formel [(CH3CH2)2NC6H3(CH3)]3CH
Kvantitet 1 g
Synonym benzenamine, 4,4',4-methylidynetris n,n-diethyl-3-methyl, 4,4',4-methylidynetris n,n-diethyl-m-toluidine, tris 2-methyl-4-diethylaminophenyl methane, tris 4-diethylamino-2-methylphenyl methane, 4,4',4-methanetriyltris n,n-diethyl-3-methylaniline, 4-bis 4-diethylamino-2-methylphenyl methyl-n,n-diethyl-3-methylaniline, 4-bis 4-diethylamino-2-methyl-phenyl methyl-n,n-diethyl-3-methyl-aniline
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel OKJSFKIUVDXFMS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(CC)C1=CC(=C(C=C1)C(C2=C(C=C(C=C2)N(CC)CC)C)C3=C(C=C(C=C3)N(CC)CC)C)C
IUPAC-namn 4-[bis[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]methyl]-N,N-diethyl-3-methylaniline
Molekylvikt (g/mol) 499.78
PubChem CID 78234
Formel vikt 499.78
Procent renhet 93+%