Läs mer
Tris(2-fenylpyridin)iridium(III), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369818
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369818 0.1 g 0.1g
11359818 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044282.77
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Som ett grönt ljusavgivande material
Som ett grönt ljusavgivande material
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693794-98-8
Molekylformel C33H24IrN3
Molekylvikt (g/mol) 654.80
MDL-nummer MFCD04039766
InChI-nyckel JAZWLEYGTKXZCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-phenylpyridine iridium iii
PubChem CID 71433583
IUPAC-namn iridium;2-fenylpyridin
LEDER [Ir].C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1.C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1.C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris (2-phenylpyridine)iridium (III)
Smältpunkt 326°C to 328°C
Färg Gult
Kvantitet 0.1 g
Formel vikt 654.82
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.