Läs mer
Tris(2-tolyl)boroxin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(2-tolyl)boroxin |
| CAS | 7294-50-0 |
| Molekylformel | C21H21B3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,4,6-Tris(2-methylphenyl)boroxin, 2,4,6-Tris(2-methylphenyl)boroxine, 2-Methylphenylboronic Acid Trimer, Tri(o-tolyl)boroxine, Tris(2-methylphenyl)boroxin |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21B3O3/c1-16-10-4-7-13-19(16)22-25-23(20-14-8-5-11-17(20)2)27-24(26-22)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1ccccc1B2OB(OB(O2)c3ccccc3C)c4ccccc4C |
| IUPAC-namn | 2,4,6-tris(2-methylphenyl)-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.83 |
| Formel vikt | 354.177 |