Läs mer
Tris[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]fosfin, 94 %
Produktkod. 11397056
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397056 1 g 1g
11307066 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06941.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 175136-62-6 | C24H9F18P | 670,281 g/mol
Tris[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]fosfin används som ligander, vilket är användbart som katalysatorer i olika reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tris[3,5-bis(trifluorometyl)fenyl]fosfin används som ligander vilket är användbart som katalysatorer i olika reaktioner.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175136-62-6
Molekylformel C24H9F18P
Molekylvikt (g/mol) 670.281
MDL-nummer MFCD00042428
InChI-nyckel ITJHLZVYLDBFOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphane, acmc-20ajat, tri 3,5-di trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 3,5-bis-trifluoromethylphenyl phosphine, phosphine,tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl, tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine gc , yellow-brown
PubChem CID 2778032
IUPAC-namn tris[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]fosfan
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)P(C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Smältpunkt 98 °C till 102 °C
Kokpunkt 128 °C till 130 °C (0,5 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 6556841
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 670.28
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.