Läs mer
Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, 95%
Produktkod. 11313137
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313137 5 g 5g
11323137 25 g 25g
11333137 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11313137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13544.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 70384-51-9 | C15H33NO6 | 323.43 g/mol
Tris(3,6-dioxaheptyl)amin fungerar som en fasöverföringskatalysator som används vid framställningen av 1,3-dideaza-2'-deoxiadenosin och besläktade bensimidazol-2'-deoxiribonukleosider. Det används också som en mellanprodukt i syntesen av telitromycin. Vidare används det vid oxidation av arylmetanoler under fasöverföringsförhållanden. Utöver detta fungerar den som en kryptand under fasöverföringsglykosylering av 2-amino-4-metoxi-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tris(3,6-dioxaheptyl)amin fungerar som en fasöverföringskatalysator som används vid framställning av 1,3-dideaza-2′ -deoxiadenosin och besläktad bensimidazol 2′ -deoxiribonukleosider. Det används också som en mellanprodukt i syntesen av telitromycin. Vidare används det vid oxidation av arylmetanoler under fasöverföringsförhållanden. Utöver detta fungerar den som en kryptand under fasöverföringsglykosylering av 2-amino-4-metoxi-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Inkompatibla starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70384-51-9
Molekylformel C15H33NO6
Molekylvikt (g/mol) 323.43
MDL-nummer MFCD00010748
InChI-nyckel XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
PubChem CID 112414
IUPAC-namn 2-(2-metoxietoxi)-N,N-bis[2-(2-metoxietoxi)etyl]etanamin
LEDER COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
Smältpunkt <-100°C
Densitet 1.011
Kokpunkt 163°C to 171°C (1 mmHg)
Flampunkt 162°C (323°F)
Brytningsindex 1.4486
Kvantitet 5 g
Beilstein 2369296
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 323.43
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.