Läs mer
Tris(3-klorfenyl)fosfin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11463514
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463514 1 g 1g
11473514 5 g 5g
11483514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463514 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11203.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29949-85-7 | C18H12Cl3P | 365.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29949-85-7
Molekylformel C18H12Cl3P
Molekylvikt (g/mol) 365.62
MDL-nummer MFCD00013632
InChI-nyckel QAPGHLJQIVDTPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 3-chlorophenyl phosphine, tris 3-chlorophenyl phosphane, tri m-chlorophenyl phosphine, tri-3-chlorophenyl phosphine, acmc-1cg99, phosphine, tris 3-chlorophenyl, tri 3-chlorophnyl phosphine, tri 3-chlorophenyl phosphine
PubChem CID 121600
IUPAC-namn tris(3-klorfenyl)fosfan
LEDER ClC1=CC(=CC=C1)P(C1=CC(Cl)=CC=C1)C1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris (3-chlorophenyl)phosphine
Smältpunkt 64°C to 66°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 365.63
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.