Läs mer
Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine |
| CAS | 760952-88-3 |
| Molekylformel | C18H30N10O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4,4',4''-[Nitrilotris(methylene)]tris[1H-1,2,3-triazole-1-propanol], THPTA, Tris[(3-hydroxypropyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30N10O3/c29-7-1-4-26-13-16(19-22-26)10-25(11-17-14-27(23-20-17)5-2-8-30)12-18-15-28(24-21-18)6-3-9-31/h13-15,29-31H,1-12H2 |
| LEDER | OCCCn1cc(CN(Cc2cn(CCCO)nn2)Cc3cn(CCCO)nn3)nn1 |
| IUPAC-namn | 3-[4-[[bis[[1-(3-hydroxypropyl)triazol-4-yl]methyl]amino]methyl]triazol-1-yl]propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.5 |
| Formel vikt | 434.2502 |