Läs mer
Tris(3-sulfophenyl)phosphine Trisodium (~85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(3-sulfophenyl)phosphine Trisodium |
| CAS | 63995-70-0 |
| Molekylformel | C18H12Na3O9PS3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Triphenylphosphine-m-trisulfonic Acid trisodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15O9PS3.3Na/c19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;/h1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3 |
| LEDER | C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)[O-])P(C2=CC(=CC=C2)S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-namn | trisodium;3-bis(3-sulfonatophenyl)phosphanylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 568.42 |
| Formel vikt | 567.9074 |