Läs mer
Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) bis(perchlorate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) bis(perchlorate) |
| CAS | 75213-31-9 |
| Molekylformel | C72H48N6Ru .2(ClO4) |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ruthenium(II) tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline) Diperchlorate, Ruthenium(II) tris-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline Perchlorate, Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(2+) Diperchlorate, Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) Diperchlorate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9Cl2N3OS/c1-5-6(12)2-3-7(13)9(5)16-10(17)8-4-15-11(14)18-8/h2-4H,1H3,(H2,14,15)(H,16,17) |
| LEDER | Cc1c(Cl)ccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(N)s2 |
| IUPAC-namn | 2-amino-N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)-1,3-thiazole-5-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 1297.2 |
| Formel vikt | 300.9843 |