Läs mer
Tris(4,7-difenyl-1,10-fenantrolin)ruthenium(II)diklorid
Produktkod. 11319608
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11319608 2 g 2g
11309608 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044123.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Redox indikator, syresensor | CAS: 36309-88-3 | C72H48Cl2N6Ru | 1169,188 g/mol
Tris(4,7-difenyl-1,10-fenantrolin)rutenium(II)diklorid används som en sond för självlysande detektion och kvantifiering av syre. Den används även för fiberoptiska sensorer. Vidare används det i studier på syre i hud och hudtumörer samt mätning av syreflöde genom huden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36309-88-3
Molekylformel C72H48Cl2N6Ru
Molekylvikt (g/mol) 1169.188
MDL-nummer MFCD03095387
InChI-nyckel SKZWFYFFTOHWQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym bathophenanthroline ruthenium chloride, ru ddp, tris-bathophenanthroline ruthenium ii chloride, dichlororuthenium-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline 1/3, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium ii dichloride, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ; dichlororuthenium, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium ii dichloride complex, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium ii dichloride complex, for fluorescence
PubChem CID 15787787
IUPAC-namn diklorutenium;4,7-difenyl-1,10-fenantrolin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5.C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5.C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5.Cl[Ru]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris (4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium (II) dichloride
Kvantitet 2 g
Löslighetsinformation Löslig i alkohol och dimetylformamid. Olöslig i vatten.
Formel vikt 1169.2
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.