Läs mer
MedChemExpress Tris(4-aminophenyl)methane
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 500 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | Leucopararosaniline |
| CAS | 548-61-8 |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.37 g/mol |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (172.79 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | HBV |