Läs mer
Tris(4-bromophenyl)amine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15407368
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407368 10 g 10g
15417368 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60860.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tris(4-bromfenyl)amin användes vid syntes av porösa luminescerande kovalenta-organiska polymerer (COP)
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Tris(4-bromfenyl)amin användes vid syntes av porösa
luminescerande kovalenta-organiska polymerer (COP)
Löslighet
Löslig i toluen.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara i rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4316-58-9
Molekylformel C18H12Br3N
Molekylvikt (g/mol) 482.013
MDL-nummer MFCD00009665
InChI-nyckel ZRXVCYGHAUGABY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-bromophenyl amine, tris p-bromophenyl amine, tris-4-bromophenyl amine, 4-bromo-n,n-bis 4-bromophenyl aniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-bis 4-bromophenyl, 4,4',4-tribromotriphenylamine, triphenylamine, 4,4',4-tribromo, pubchem13773, tri 4-bromophenyl amine, acmc-1arf9
PubChem CID 258027
IUPAC-namn 4-brom-N,N-bis(4-bromfenyl)anilin
LEDER C1=CC(=CC=C1N(C2=CC=C(C=C2)Br)C3=CC=C(C=C3)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(4-bromophenyl)amine
Smältpunkt 141°C to 143°C
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in toluene.
Formel vikt 482.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.