Läs mer
Tris(4-fluorfenyl)fosfin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10269263 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10269263 5 g Glasflaska 5g
10115470 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10269263 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 306340050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18437-78-0 | C18H12F3P | 316.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18437-78-0
Molekylformel C18H12F3P
Molekylvikt (g/mol) 316.26
MDL-nummer MFCD00013553
InChI-nyckel GEPJPYNDFSOARB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-fluorophenyl phosphine, phosphine, tris 4-fluorophenyl, tris p-fluorophenyl phosphine, tri 4-fluorophenyl phosphine, tris 4-fluorophenyl phosphane, phosphine, tris p-fluorophenyl, zlchem 700, pubchem6418, acmc-1c3oi
PubChem CID 140387
IUPAC-namn tris(4-fluorfenyl)fosfan
LEDER FC1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Smältpunkt 79.0°C to 82.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (FC6H4)3P
Kvantitet 5 g
Formel vikt 316.27
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.