Läs mer
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, 98%
Produktkod. 11417457
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11417457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15596.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 855-38-9 | C21H21O3P | 352.37 g/mol
Det används i Suzuki reaktion. Det används också i den kinetiska studien av effekten av katalysatorer på härdningen av bifenylepoxiharts.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i Suzuki reaktion. Det används också i den kinetiska studien av effekten av katalysatorer på härdningen av bifenylepoxiharts.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 855-38-9
Molekylformel C21H21O3P
Molekylvikt (g/mol) 352.37
MDL-nummer MFCD00014896
InChI-nyckel UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-methoxyphenyl phosphine, trianisylphosphine, tris p-anisyl phosphine, phosphine, tris 4-methoxyphenyl, tri-p-anisylphosphine, tris p-methoxyphenyl phosphine, tris 4-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris p-methoxyphenyl, tri 4-methoxyphenyl phosphine, tri p-methoxyphenyl phosphine
PubChem CID 70071
IUPAC-namn tris(4-metoxifenyl)fosfan
LEDER COC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Smältpunkt 130°C to 132°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2815911
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 352.37
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.