Läs mer
Tris(4-metoxifyrenyl)fosfin, TRC
Produktkod. 30451802
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30451802 5 g
1 options
Produktkod. 30451802 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8858305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
CAS 855-38-9
Molekylformel C21H21O3P
Kvantitet 5 g
Synonym Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, NSC 136458, TPAP, Tri(4-methoxyphenyl)phosphine, Tri(p-methoxyphenyl)phosphine, Tri-p-anisylphosphine, Trianisylphosphine, Tris(4-anisyl)phosphine, Tris(4-methoxylphenyl)phosphine, Tris(p-anisyl)phosphine, Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
InChI formel InChI=1S/C21H21O3P/c1-22-16-4-10-19(11-5-16)25(20-12-6-17(23-2)7-13-20)21-14-8-18(24-3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
LEDER COc1ccc(cc1)P(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
IUPAC-namn Tris(4-metoxyfenyl)fosfan
Molekylvikt (g/mol) 352.36
Formel vikt 352.1228