missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tris(4-nitrophenyl)phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(4-nitrophenyl)phosphate |
| CAS | 3871-20-3 |
| Molekylformel | C18 H12 N3 O10 P |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12N3O10P/c22-19(23)13-1-7-16(8-2-13)29-32(28,30-17-9-3-14(4-10-17)20(24)25)31-18-11-5-15(6-12-18)21(26)27/h1-12H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])cc1 |
| IUPAC-namn | tris(4-nitrophenyl) phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.28 |
| Formel vikt | 461.026 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?