Learn More
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) Isocyanurate, TRC
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Irganox 1790 |
| CAS | 40601-76-1 |
| Molekylformel | C42 H57 N3 O6 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1,3,5-Tris[[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tri(4-tert-butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(2,6-dimethyl-3-hydroxy-4-tert-butylbenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(2,6-dimethyl-4-tert-butyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-s-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanuric acid, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)trione, 1,3,5-Tris[(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-xylyl)methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, ADK-ARKLS DH 48, AO 1790, Antioxidant 1790, Antioxidant 1970, Antioxidant CY, CN 1790, CY 1790, Chinox 1790, Cyanox 1790, Cyanox 1970, Cyanox CY 1790, Cynomix 1790, DN 90, Irganox 1790, Irganox 3790, Lowinox 1790, Songnox 1790, TS 274, Thanox 1790, Tris(3-hydroxy-4-tert-butyl-2,6-dimethylbenzyl) isocyanurate, Tris(4-tert-butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) isocyanurate, Tris[(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-trione |
| InChI formel | InChI=1S/C42H57N3O6/c1-22-16-31(40(7,8)9)34(46)25(4)28(22)19-43-37(49)44(20-29-23(2)17-32(41(10,11)12)35(47)26(29)5)39(51)45(38(43)50)21-30-24(3)18-33(42(13,14)15)36(48)27(30)6/h16-18,46-48H,19-21H2,1-15H3 |
| LEDER | Cc1cc(c(O)c(C)c1CN2C(=O)N(Cc3c(C)cc(c(O)c3C)C(C)(C)C)C(=O)N(Cc4c(C)cc(c(O)c4C)C(C)(C)C)C2=O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1,3,5-tris[(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)methyl]-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione |
| Molekylvikt (g/mol) | 699.92 |
| Formel vikt | 699.4247 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?