missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) Isocyanurate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Irganox 1790 |
| CAS | 40601-76-1 |
| Molekylformel | C42 H57 N3 O6 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,3,5-Tris[[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tri(4-tert-butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(2,6-dimethyl-3-hydroxy-4-tert-butylbenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(2,6-dimethyl-4-tert-butyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-s-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanuric acid, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)trione, 1,3,5-Tris[(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-xylyl)methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, ADK-ARKLS DH 48, AO 1790, Antioxidant 1790, Antioxidant 1970, Antioxidant CY, CN 1790, CY 1790, Chinox 1790, Cyanox 1790, Cyanox 1970, Cyanox CY 1790, Cynomix 1790, DN 90, Irganox 1790, Irganox 3790, Lowinox 1790, Songnox 1790, TS 274, Thanox 1790, Tris(3-hydroxy-4-tert-butyl-2,6-dimethylbenzyl) isocyanurate, Tris(4-tert-butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) isocyanurate, Tris[(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-trione |
| InChI formel | InChI=1S/C42H57N3O6/c1-22-16-31(40(7,8)9)34(46)25(4)28(22)19-43-37(49)44(20-29-23(2)17-32(41(10,11)12)35(47)26(29)5)39(51)45(38(43)50)21-30-24(3)18-33(42(13,14)15)36(48)27(30)6/h16-18,46-48H,19-21H2,1-15H3 |
| LEDER | Cc1cc(c(O)c(C)c1CN2C(=O)N(Cc3c(C)cc(c(O)c3C)C(C)(C)C)C(=O)N(Cc4c(C)cc(c(O)c4C)C(C)(C)C)C2=O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1,3,5-tris[(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)methyl]-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione |
| Molekylvikt (g/mol) | 699.92 |
| Formel vikt | 699.4247 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?