Läs mer
Tris(4-trifluormetylfenyl)fosfin, TRC
Produktkod. 30426200
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30426200 250 mg
1 options
Produktkod. 30426200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT245170250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
CAS 13406-29-6
Molekylformel C21 H12 F9 P
Kvantitet 250 mg
Synonym Phosphine','tris(alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl)- (7CI,8CI), Tris[p-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
InChI formel InChI=1S/C21H12F9P/c22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30/h1-12H
LEDER FC(F)(F)c1ccc(cc1)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)c3ccc(cc3)C(F)(F)F
IUPAC-namn Tris[4-(trifluorometyl)fenyl]fosfan
Molekylvikt (g/mol) 466.279
Formel vikt 466.053