Läs mer
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimetyl-3,5-oktandionato)europium(III), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307758
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307758 250 mg 250mg
11317758 1 g 1g
11397748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033541.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17631-68-4 | C30H33EuF21O6 | 1040.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17631-68-4
Molekylformel C30H33EuF21O6
Molekylvikt (g/mol) 1040.52
MDL-nummer MFCD00064655,MFCD01074933
InChI-nyckel UDXLMYFGTHAWDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym eu fod 3, sievers' reagent, europium-fod, siever's reagent, tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato europium iii, resolve-al tm eufod, chloride ionophore vii, tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato europium, europium iii-tris 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionate
PubChem CID 6000041
IUPAC-namn europium; (Z)-1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-6-hydroxi-7,7-dimetylokt-5-en-4-on
LEDER [Eu].CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium(III)
Smältpunkt 203°C to 207°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formel vikt 1037.49
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.