Läs mer
Tris(8-hydroxikinolinato)aluminium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15441968
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441968 1 g 1g
15451968 5 g 5g
15461968 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55656.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2085-33-8
Viktigt grönt ljusemitterande och elektrontransportmaterial för OLED.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Viktigt grönt ljusemitterande och elektrontransportmaterial för OLED.
Löslighet Löslighet
i kloroform
Anmärkningar
Reagerar med starka oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2085-33-8
MDL-nummer MFCD00191693
Synonym tri-8-quinolinolatoaluminum, aluminum 8-hydroxyquinolinate, tri quinolin-8-yloxy alumane, aluminum tris quinolin-8-olate, tris 8-hydroxyquinolinato aluminum, aluminum, tris 8-quinolinato-n1,o8, aluminum oxinate, aluminum oxinate,, tris 8-quinolyloxy alumane, tris 8-quinolinyloxy alumane
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum
Smältpunkt >300°C
Färg Gul till grön
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,370
Formel vikt 459.44
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.