Läs mer
Tris, 99,8 till 100,1 % (torr bas), molekylärbiologisk kvalitet, Ultrapure
Produktkod. 15855228 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15855228 500 g Plastflaska 500g
15845368 1 kg Plastflaska 1kg
15855368 5 kg Plastflaska 5kg
15865368 10 kg Plastflaska 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15855228 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J75825.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
MDL-nummer MFCD00004679
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris(hydroxymethyl)amino methane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris
Smältpunkt 171 °C till 172 °C
Kokpunkt 219 °C till 220 °C (10 mmHg)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent Torr basis
Linjär formel NH2C(CH2OH)3
Förpackning Plastflaska
Beilstein 741883
Formel vikt 121.14
Procent renhet 99,8 till 100,1 %
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.