Läs mer
Tris, 99.8 to 100.1% (Dry Basis), Molecular Biology Grade, Ultrapure
Produktkod. 15855368 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15855368 5 kg Plastflaska 5kg
15855228 500 g Plastflaska 500g
15845368 1 kg Plastflaska 1kg
15865368 10 kg Plastflaska 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15855368 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J75825.A7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
MDL-nummer MFCD00004679
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris(hydroxymethyl)amino methane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris
Smältpunkt 171°C to 172°C
Kokpunkt 219°C to 220°C (10 mmHg)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 kg
Linjär formel NH2C(CH2OH)3
Förpackning Plastflaska
Beilstein 741883
Formel vikt 121.14
Kvalitet Molekylärbiologi
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.