Läs mer
Tris, 99.8 to 100.1% (Dry Basis), Molecular Biology Grade, Ultrapure
Produktkod. p-7082841 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
500g
5kg
Produktkod. 15855228
Brand: Thermo Scientific J75825.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
MDL-nummer MFCD00004679
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris(hydroxymethyl)amino methane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris
Smältpunkt 171°C to 172°C
Kokpunkt 219°C to 220°C (10 mmHg)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent Torr basis
Linjär formel NH2C(CH2OH)3
Förpackning Plastflaska
Beilstein 741883
Formel vikt 121.14
Procent renhet 99.8 to 100.1%
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.