Läs mer
Tris, 99 till 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11448361 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448361 10 kg 10kg
11428361 1 kg 1kg
11438361 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448361 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215217610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99 to 99.5%
Kvantitet 10 kg
Formel vikt 121.14
Fysisk form Kristallint pulver