Läs mer
Melford TRIS Acetat
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Fukt:< 0,3 %
pH (0,1M, H2O ) 25 °C: 6,0-7,0 %
Tungmetaller: 0,001 %
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 6850-28-8 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | C14H11NO3C2H4O2 |
| Kvalitet | Ultra Pure |