Läs mer
Melford TRIS Acetat
Produktkod. 30018904
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018904 500 g
30018903 1 kg
30018902 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018904 Leverantör Melford Leverantörsnummer T60070500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Fukt:< 0,3 %
pH (0,1M, H2O ) 25 °C: 6,0-7,0 %
Tungmetaller: 0,001 %
Specifikationer
CAS 6850-28-8
Kvantitet 500 g
Molekylformel C14H11NO3C2H4O2
Kvalitet Ultra Pure