Läs mer
Tris-acetatbuffertlösning, pH 8,5 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12970734 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12970734 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 12970734 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SOL 093 1L
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris acetate buffer solution
pH 8.5
Kvantitet 1000 ml
Förpackning Flaska
Kvalitet Eu. Ph. Referens