Läs mer
TAE-buffert, Tris-acetat-EDTA, 50X lösning, elektrofores, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10490264
Kvantitet:
500 ml
1 l
4 l
20 l
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly KUB
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
500ml
Produktkod. 10490264
Brand: Fisher BioReagents BP13321
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Tris-acetat-EDTA, CAS-nummer-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4L, Grå, Tris (24%), ättiksyra (5,0%) och EDTA (< 2%), DNasfri, Pass Test, Filtrerad genom ett 0,2 mikron filter., Elektrofores, 50X Solution, Poly CUBE, Flytande, Proteasfri, DNas-, RNas- och Proteasfri, RT
Tris-acetat-EDTA, CAS-nummer-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4L, Grå, Tris (24%), ättiksyra (5,0%) och EDTA (< 2%), DNasfri, Pass Test, Filtrerad genom ett 0,2 mikron filter., Elektrofores, 50X Solution, Poly CUBE, Flytande, Proteasfri, DNas-, RNas- och Proteasfri, RT
  • Spara tid och förenkla ditt buffertberedningssteg genom att använda Fisher BioReagents 50X TAE Solution - späd helt enkelt efter behov!
  • 50X lösning innehåller 2M trisacetat och 0,050M EDTA
  • För att förbereda en 1X lösning, blanda en volym av Fisher BioReagents 50X TAE
  • Lösning med 49 volymer ultrarent vatten, såsom BP2819
  • Testad för frånvaro av DNas, RNas och proteas
  • Filtrerad, autoklaverad och funktionstestad för användning i elektroforesapplikationer
  • TAE är en vanligen använd buffert för elektrofores av nukleinsyror i agarosgeler
  • Endast avsedd för laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris-Acetate-EDTA
Namnnotering 50X Solution
CAS 77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
DNas DNase-fri
Genomfiltrerad Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter.
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Förpackning Nalgene Poly flaska
Proteas Protease free
Synonym TAE
Kvalitet Elektrofores
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Tris (24%), Acetic Acid (5.0%), and EDTA (<2%).