Läs mer
Tris(acetonitril)cyklopentadienylruthenium(II) hexafluorfosfat, TRC
Produktkod. 30456242
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30456242 250 mg
1 options
Produktkod. 30456242 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT875006250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) Hexafluorophosphate
CAS 80049-61-2
Molekylformel C11H14F6N3PRu
Kvantitet 250 mg
Synonym Tris(acetonitrile)(η5-cyclopentadienyl)ruthenium Hexafluorophosphate
InChI formel InChI=1S/C5H5.3C2H3N.F6P.Ru/c1-2-4-5-3-1;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h1-5H;3*1H3;;/q-1;;;;-1;+2
LEDER [F-][P+5]([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].CC#[N][Ru+2]1234([N]#CC)([CH]5=[CH]1[CH-]2[CH]3=[CH]54)[N]#CC
Molekylvikt (g/mol) 434.28
Formel vikt 434.99