Läs mer
Tris(acetonitril)cyklopentadienylruthenium(II) hexafluorfosfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) Hexafluorophosphate |
| CAS | 80049-61-2 |
| Molekylformel | C11H14F6N3PRu |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Tris(acetonitrile)(η5-cyclopentadienyl)ruthenium Hexafluorophosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5.3C2H3N.F6P.Ru/c1-2-4-5-3-1;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h1-5H;3*1H3;;/q-1;;;;-1;+2 |
| LEDER | [F-][P+5]([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].CC#[N][Ru+2]1234([N]#CC)([CH]5=[CH]1[CH-]2[CH]3=[CH]54)[N]#CC |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.28 |
| Formel vikt | 434.99 |