Läs mer
TRIS (Bas), BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15538844 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15538844 100 g Poly flaska 100g
15548844 500 g Poly flaska 500g
15528844 2.5 kg Poly Pail 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15538844 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer X17105
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 77-86-1
Molekylformel C4H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 121.136
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TRIS (Base)
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 100 g
Formel vikt 121.14
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens